PC234L
Anti-Vasopressin Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Avp(24221)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Frozen Sections (1:400-1:800, Cy3; 1:2000-1:4000, Bn-SA/HRP)
Immunofluorescence (1:200-1:400)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Rat hypothalamus
Sonstige Hinweise
Hokfelt, T., et al. 1987. Experientia Suppl.56, 154.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable