Merck
NY4104700
Millipore
Nylon-Netzfilter
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Nylon-Membranfilter, Porengröße 41,0 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Porengröße:
31 % porosity
41.0 μm pore size
Materialien:
Nylon membrane
plain filter
white filter
Leistungsmerkmale:
hydrophilic
Filterdurchm.:
47 mm
Dicke:
50 μm
Sterilität:
non-sterile
Materialien
Nylon membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
50 μm
Porengröße
31 % porosity
41.0 μm pore size
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: NY41
Filtertyp: Netzfilter
Nylonfilter sind mit zahlreichen Lösungsmitteln kompatibel. Es sind zwei Arten erhältlich: 1) Nylonmembranfilter mit Porengrößen zwischen 0,20 und 1,2 µm und 2) gewebte Netzfilter mit Maschenöffnungen zwischen 5 und 180 µm.
Unser 5-µm-Netzfilter aus Nylongewebe (NY054700) wird häufig in der Automobilindustrie zur Sauberkeitsanalyse verwendet.
Eigenschaften & Vorteile:
•Große Auswahl an Porengrößen
•Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
Anwendungen:
Partikelabscheidung und Klärfiltration; Lösungsmittelfiltration; Partikelanalyse; Lackkontrolle; Sauberkeitsanalyse in der Automobilindustrie
Anwendung
  • Sammlung von Algen und Zellen
  • Partikelanalyse
  • Grobpartikelfiltration
  • Toxikologie und Wirkstofftests an C. elegans und am Zebrafisch
  • Hintergrundfilter für Partikelbildgebungssysteme
  • Vorfiltration von Lösungsmitteln
Überwachung von Farben und Lacken