NA81
Anti-5-Methylcytosine Mouse mAb (162 33 D3)
liquid, clone 162 33 D3, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-5-mc, Anti-5-MeCyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
162 33 D3, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Specific
• Affinity purified mouse monoclonal antibody - Detects methylated DNA from a broad range of species. Several Applications
• Flow Cytometry
• Frozen Sections
• Immunoblotting
• Immunofluorescence
• Paraffin Sections
Reliable
• Generates reproducible results.
• Clone 162 33 D3 has been used in over 50 publications.
Immunogen
Anwendung
ELISA (0.1 g/ml)
Flow Cytometry (1 g/ml)
Frozen Sections (5-10 g/ml)
Immunoblotting (5 g/ml)
Immunofluorescence (1 g/ml)
Paraffin Sections (5-10 g/ml)
Radioimmunoassay (0.1 g/ml)
Southwestern Blot (5 g/ml)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
NIH3T3 cells
Sonstige Hinweise
Widschwendter, M. and Jones, P.A. 2002. Oncogene21, 5462. (Review)
Barton, S.C., et al. 2001. Hum. Mol. Genet.10, 2983.
Piyathilake, C.J., et al. 2001. Hum. Pathol.32, 856.
Taddei, A., et al. 2001. Nat. Cell Biol.3, 114.
Piyathilake, C.J., et al. 2000. Biotech. Histochem.75, 251.
De Capoa, A., et al. 1999. FASEB J.13, 89.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable