Merck
Alle Fotos(5)
Key Documents
MMHEADEZ1
Millipore
Milliflex Oasis® Kopf
for use with EZ-Fit® filtration units
Synonym(e):
Milliflex-Oasis®-Filtrationskopf
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.79
Materialien
316L stainless steel (ASI)
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Milliflex Oasis®
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® filtration units
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Milliflex Oasis® Kopf für die EZ-Fit® Filtrationseinheit ermöglicht die Verwendung von EZ-Fit® Filtrationseinheiten mit der Milliflex Oasis® Filtrationspumpe. Die EZ-Fit® Filtrationseinheit ist eine Einweg-Filtrationsvorrichtung für Keimzahlbelastungstests und wurde zum Sicherstellen einer optimalen Mikrobenwiederfindung entwickelt. Die sterilisierten Einweg-Filtrationsvorrichtungen optimieren den Workflow, sparen Zeit und liefern besonders verlässliche Mikrobenzählungsergebnisse. Der Milliflex Oasis® Kopf ermöglicht das einfache Anbringen der Filtrationseinheit an der Milliflex Oasis® Filtrationspumpe.
Anwendung
Der Milliflex Oasis® Kopf ist ein Zubehörteil zur Verwendung mit der Milliflex Oasis® Filtrationspumpe und wird bei Keimzahlbelastungstests und der Wasserüberwachung von Bier, Flaschenwasser, Kosmetika und in der Pharmazeutikaanalyse eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
konfiguriert für