Merck
MMSYSTMM2
Millipore
Milliflex-Oasis®-Filtrationspumpe
2-head filtration pump without accessory
Synonym(e):
Filtrationspumpe, Vakuumpumpe
About This Item
UNSPSC-Code:
40151510
NACRES:
NB.24
Materialien
(Filtration head: 316L Stainless Steel)
Agentur
EP
JP
USP
Produktlinie
Milliflex Oasis®
Parameter
3.4 kg operating weight (7.5 lb) (including filtrationheads)
pump H × W × D
90 mm (3.5 in.) × 230 mm (9.0 in.) × 310 mm (12.2 in.)
Anwendung(en)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with Milliflex® Oasis system
Allgemeine Beschreibung
Das Milliflex-Oasis®-System bietet eine umfassende Lösung für eine vereinfachte und sichere mikrobiologische Qualitätsprüfung mit ausgezeichneter Produktivität, Zuverlässigkeit der Ergebnisse und Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Die Milliflex-Oasis®-Pumpe begründet eine neue Generation von Vakuumpumpen für die Wasser- und Keimbelastungsanalyse in pharmazeutischen Umgebungen.
Die Milliflex-Oasis®-Vakuumpumpe ist ein All-in-One-Filtrationsgerät, das die mikrobiologische Filtration unterstützt. Die Milliflex-Oasis®-Vakuumpumpe besteht aus einer kontrollierten Vakuumquelle und einer Filtrationsstütze.
Das System wurde für Biosicherheitswerkbanken und Laminar-Flow-Werkbanken optimiert und weist die folgenden Merkmale auf:
  • eine kleine Grundfläche
  • ein geringes Gewicht
  • einfache Dekontamination der Oberflächen
Das einzigartige Design senkt das Risiko einer Kreuzkontamination zwischen Proben und reduziert falsch-positive Ergebnisse. Mit dem Milliflex-Oasis®-Desinfektionskit lässt sich die Pumpe einfach und automatisiert desinfizieren, was die Arbeitsbelastung im Labor verringert.
Pump housing: Acrylonitrile styrene acrylate and polycarbonate (compatible with standard UV sterilization)
Anwendung
Die Milliflex-Oasis®-Vakuumpumpe eignet sich für Keimbelastungsprüfungen und die Wasserüberwachung in der Pharma- und der Getränkeindustrie.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die Milliflex-Microlite-Funktion basiert auf ergonomischen Prinzipien und ermöglicht eine intuitive Bedienung und Wartung der Hardware.
  • Hoher Durchsatz: skalierbar mit bis zu 3 Pumpen in Reihenschaltung, was 6 gleichzeitige Filtrationen in einem Durchgang ermöglicht.
  • Einfaches Set-up: Ohne Kalibrierung und sofort einsetzbar dank Schnellanschlüssen (Netzkabel und Ablaufschläuche)
  • Zuverlässige Ergebnisse: Vermeidung eines möglichen Rückflusses vom Flüssigkeitspfad dank Rückschlagventil im abnehmbaren Filtrationskopf für ein kontrolliertes Kontaminationsrisiko; die Filterköpfe sind autoklavierbar und die Hauptteile lassen sich für eine effiziente Reinigung einfach abnehmen
Sonstige Hinweise
Nur Pumpenkörper. Separat zu bestellen:
– Filtrationskopf: MMHEADMM2 – mindestens 2x
–Stromversorgung: MMPWRSP--
Hinweis: „--“ steht für den Ländercode, z. B. „MMPWRSPEU“ für die EU oder „MMPWRSPUS“ für die USA.
Rechtliche Hinweise
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX MICROLITE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany