Merck
MIHAWG250
Millipore
Membranfiltrationssystem
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Synonym(e):
Microfil® Trichter mit S-Pak®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Materialien
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
Agentur
ISO 7704
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Microfil® with S-Pak®
Parameter
250 mL sample volume
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Filterdurchm.
47 mm
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Microfil-Filtrationssystem ist eine einfache und zuverlässige Lösung für mikrobiologische Routineuntersuchungen. Diese gebrauchsfertigen Microfil-Trichter mit 250 ml Volumen, ausgestattet mit dem weißen S-Pak-Filtersystem mit 0,45 μm Porengröße und mit Netzaufdruck, machen das Waschen und Sterilisieren nach jedem Test überflüssig. Dadurch ist die Handhabung der Geräte für allgemeine mikrobiologische Analysen einfacher und effizienter. Microfil-Trichter können dank ihrer Steckverbindung („Push-fit-Design“) ohne Klammern oder O-Ringe dicht an verschiedenen Verteilerstützplatten befestigt werden. Anders als bei herkömmlichen Filterhaltern sind Undichtigkeiten am Übergang zwischen Membran und Trichter ausgeschlossen und die Organismen werden gleichmäßig herausgefiltert.
Anwendung
Diese Filter finden Anwendung in Bereichen wie Klinik, Kosmetika, Umwelt, Lebensmittel & Getränke, industrielle Qualitätskontrolle und Pharmazeutika. Zur mikrobiologischen Analyse von Bier, Flaschenwasser, Most, Sportgetränken und Wein mittels Membranfiltration.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2