Merck
MABT207
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin-Alpha-V-Antikörper, Klon 272-17E6 (azidfrei)
clone 272-17E6, from mouse
Synonym(e):
Integrin alpha-V, Vitronectin receptor subunit alpha, CD51, Integrin alpha-V heavy chain, Integrin alpha-V light chain, Intergrin av
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
272-17E6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGAV(3685)
Allgemeine Beschreibung
Das Protein Integrin-Alpha-V (oder CD51; Vitronectin-Rezeptor-Untereinheit-Alpha) ist ein Transmembranrezeptor, der die Adhäsion von Zellen untereinander und zur extrazellulären Matrix vermittelt. Integrin-Rezeptoren werden durch eine Vielzahl intrazellulärer Signale aktiviert, die ihre zytoplasmatische Domäne modifizieren und Veränderungen der Konfiguration der Integrin-Moleküle induzieren, wodurch eine Liganden-Bindung an die extrazelluläre Oberfläche ermöglicht wird. Ein wichtiger Teil dieses Prozesses ist die Bindung des Aktin-Proteins Talin an die zytoplasmatische Domäne von Integrinen.
Immunogen
ɑVβ3 der humanen Plazenta
Anwendung
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor verwendet, um Integrin-Alpha-V in M21-Zelllysaten nachzuweisen. (Mitjans, F., et al (1995). Journal of Cell Science. 108:2825-2838.)
Anti-Integrin-Alpha-V-Antikörper, Klon 272-17E6, (azidfrei) weist den Gehalt von Integrin-Alpha-V nach und ist für die Verwendung in Durchflusszytometrie, Immunpräzipitation und Aktivitäts-Assays publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Qualität
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie in HeLa-Zellen.
Durchflusszytometrie-Analyse: 0,5 µg dieses Antikörpers wiesen Integrin-Alpha-V in HeLa-Zellen nach.
Zielbeschreibung
116 kDa, berechneter
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales IgG1κ der Maus in Puffer mit PBS ohne Konservierungsstoffe.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zellen
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Khalil Zaman et al.
International journal of cancer, 118(3), 755-764 (2005-08-23)
Anti-angiogenic therapies are currently in cancer clinical trials, but to date there are no established tests for evaluating the angiogenic status of a patient. We measured 11 circulating angiogenesis-associated molecules in cancer patients before and after local treatment. The purpose
Maria Rita Milone et al.
Oncotarget, 6(7), 5324-5341 (2014-12-08)
Proteomic analysis identified differentially expressed proteins between zoledronic acid-resistant and aggressive DU145R80 prostate cancer (PCa) cells and their parental DU145 cells. Ingenuity Pathway Analysis (IPA) showed a strong relationship between the identified proteins within a network associated with cancer and
Miao Yin et al.
Oncotarget, 8(58), 98280-98297 (2017-12-13)
Malignant mesothelioma originates from mesothelial cells and is a cancer type that aggressively invades into the surrounding tissue, has poor prognosis and no effective treatment. Gremlin-1 is a cysteine knot protein that functions by inhibiting BMP-pathway activity during development. BMP-independent
Daniel V Bax et al.
The Journal of biological chemistry, 284(42), 28616-28623 (2009-07-21)
Elastin fibers are predominantly composed of the secreted monomer tropoelastin. This protein assembly confers elasticity to all vertebrate elastic tissues including arteries, lung, skin, vocal folds, and elastic cartilage. In this study we examined the mechanism of cell interactions with
Pengcheng Li et al.
Cell adhesion & migration, 14(1), 1-11 (2020-01-08)
Reducted arylamine N-acetyltransferase (NAT1) in breast cancers is associated with poor patient survival. NAT1 has also been associated with changes in cancer cell survival and invasion both invitro and invivo. Here, we report the effects of NAT1 in cancer cell