MABS1280M
Anti-mS2i6A Antibody, clone CL-6
clone CL-6, from mouse
Synonym(e):
N6-isopenetyl-2-thiomethyladenosine
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CL-6, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
ELISA Analysis: A representative lot detected mS2i6A in ms2i6A and i6A wells (Courtesy of Fan-Yan Wei, Ph.D., Faculty of Life Sciences, Kumamoto University Japan).
Qualität
Dot Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected mS2i6A in Mouse Liver total RNA.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable