Wichtige Dokumente
MAB5258-I
Sigma-Aldrich
Anti-Synaptophysin-Antikörper, Klon SY38
clone SY38, from mouse
Synonym(e):
Synaptophysin, Major synaptic vesicle protein p38
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SY38, monoclonal
Speziesreaktivität
bovine, mouse, rat, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SYP(6855)
Allgemeine Beschreibung
Synaptophysin (UniProt P20488; auch als großes synaptisches Vesikelprotein p38 bezeichnet) wird in Rindern durch das SYP-Gen (Gen-ID 280937) kodiert. Synaptophysin ist ein 38-kDa-Glykoprotein mit vier Transmembranabschnitten auf synaptischen Vesikeln (SV), dessen N- und C-Termini zytoplasmisch exponiert sind. Synaptophysin bildet Homomultimere in der SV-Membran und wird in seinen C-terminalen Pentapeptid-Wiederholungen auf Tyrosin-Resten stark phosphoryliert. Synapthophysin interagiert bekanntermaßen auch mit dem v-SNARE-Protein Synaptobrevin II (sybII) von synaptischen Vesikeln, wenn sybII nicht mit anderen SNARE-Proteinen interagiert. Dies deutet darauf hin, dass Synaptophysin eine Rolle bei der Rückgewinnung von sybII während der SV-Endozytose spielt. Synaptophysin-Knockout-Neuronen zeigen an ihren Nervenenden konstant eine geringere sybII-Konzentration.
Spezifität
Der Klon SY38 weist Synaptophysin nach und färbt Synaptophysin-haltige Vesikel durch Targeting des flexiblen Segments -SGGGG- im Zentrum der C-terminalen Pentapeptid-Wiederholungen (Knaus, P., und Betz, H. (1990). FEBS Lett. 261(2):358-360).
Immunogen
Präsynaptische Vesikel aus Rinderhirn (Wiedenmann, B., and Franke, W. W. (1985). Cell. 41(3):1017-1028).
Anwendung
Anti-Synaptophysin, Klon SY38 (Best.-Nr. MAB5258-I), ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der gegen Synaptophysin gerichtet ist und in Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:50-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Synaptophysin in menschlichen Kleinhirn- und Großhirnrindengewebeschnitten nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Synaptophysin in 10 µg Hippocampus-Gewebelysat der Ratte und menschlichem Ganzhirngewebelysat nachgewiesen.
Immunzytochemische Analyse: Repräsentative Chargen immungefärbter präsynaptischer Vesikel von mit 4 % Formaldehyd fixierten und mit 0,2 % Triton X-100 permeabilisierten primären Hippocampus-Neuronen der Maus mittels Fluoreszenz-Immunzytochemie (Hu, X., et al. (2008). J. Neurosci. 28(49):13094-13105; Tarr, P.T., and Edwards, P.A. (2008). J. Lipid Res. 49(1):169-182).
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge von immungefärbten präsynaptischen Membranen von Neuronen durch Fluoreszenz-Immunhistochemie von mit 4 % Paraformaldehyd fixierten und mit 0,3 % Triton X-100 permeabilisierten, in OCT eingebetteten Kryoschnitten von Rattenrückenmark (Stück, E.D., et al. (2012). Neural Plast. 2012:261345).
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge von immungefärbtem Synaptophysin um ein großes Neuron im Ventralhorn des Lendenwirbelsegments (L3/L4) durch Fluoreszenz-Immunhistochemie von mit 2 % Paraformaldehyd/0,2 % Parabenzochinon fixierten frei-schwimmenden Schnitten von Rattenrückenmark (Macias, M., et al. (2009). BMC Neurosci. 10:144).
Immunfluoreszenz-Analyse: Ein repräsentative Charge von immungefärbtem Synaptophysin in bovinen (Pankreas) und humanen (Pankreas, Phäochromozytom und Inselzellkarzinom) gefrorenen Gewebeschnitten (Wiedenmann, B., et al. (1986). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 83(10):3500-3504).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine hochregulierte Synaptophysin-Expression in humanen iPSC mit einer 4-bp-Deletion in einem DISC1-Gen nachgewiesen (Wen, Z., et al. (2014). Nature. 515(7527):414-418).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die Synaptophysin-Verteilung zwischen PC12-Phäochromozytom-Zellmembranfraktionen der Ratte nachgewiesen (Salazar, G., et al. (2005). Mol. Biol. Cell. 16(8):3692-3704).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden nur rekombinante Synaptophysin-Konstrukte nachgewiesen, die das flexible Segment -SGGGG- im Zentrum der C-terminalen Pentapeptid-Wiederholungen enthielten (Knaus, P., und Betz, H. (1990). FEBS Lett. 261(2):358-360).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting in Hypothalamusgewebelysat der Maus.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Synaptophysin in 10 µg Hypothalamusgewebelysat der Maus nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~38 kDa beobachtet. 33,91/34,03/33,31 kDa (Rind/Maus/Ratte), 33,85/20,76 kDa (humane Isoform 1/2) berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jennetta W Hammond et al.
Glia, 66(12), 2563-2574 (2018-10-17)
Microglial activation, increased proinflammatory cytokine production, and a reduction in synaptic density are key pathological features associated with HIV-associated neurocognitive disorders (HAND). Even with combination antiretroviral therapy (cART), more than 50% of HIV-positive individuals experience some type of cognitive impairment.
Jiao-Jiao Yang et al.
Molecular and clinical oncology, 12(2), 148-154 (2020-01-14)
A 55-year-old woman presented with chest and back pain of unknown cause. Contrast-enhanced computed tomography revealed two low-density tumors, sized 4.6 and 4.4 cm, in the hepatic caudate and left inner lobes, respectively. There are multiple enlarged lymph nodes around
Qifa Li et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 12, 26-26 (2019-03-12)
Chondroitin sulfate (CS) and dermatan sulfate (DS) proteoglycans (PGs) are major extracellular matrix (ECM) components of the central nervous system (CNS). A large body of evidence has shown that CSPGs/DSPGs play critical roles in neuronal growth, axon guidance, and plasticity
Li Han et al.
Journal of neuroinflammation, 15(1), 246-246 (2018-09-02)
Chronic persistent airway inflammation has been associated with the comorbidity of asthma and bipolar disorder (BD). However, the direct relevance between airway inflammation and BD-like psychiatric comorbidity is almost unknown. Integrin β4 (ITGB4) is downregulated on the airway epithelial of
Paul Lu et al.
Stem cell reports, 13(1), 105-114 (2019-06-18)
Neural progenitor cells (NPCs) transplanted into sites of spinal cord injury (SCI) extend large numbers of axons into the caudal host spinal cord. We determined the precise locations of neurons in the graft that extend axons into the caudal host