MABF261
Anti-PD-1-Antikörper, Klon 16A2.1
clone 16A2.1, from mouse, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
PD-1, Programmed cell death protein 1, Protein PD-1, hPD-1, CD279
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
16A2.1, monoclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDCD1(5133)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung und Immunologie
Immunglobuline und Immunologie
Qualität
Western-Blot-Analyse: 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wiesen PD-1 in 10 µg TPA/LPS-behandeltem THP-1-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable