MABF294
Anti-LAG3 Antibody, clone 8C7.1
culture supernatant, clone 8C7.1, from mouse
Synonym(e):
Lymphocyte activation gene 3 protein, LAG-3, Protein FDC, CD223, LAG3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8C7.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LAG3(3902)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LAG3 in 10 µg of NK-92 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2