MABF2048M
Anti-Zika virus Antibody, clone ZV-2
clone ZV-2, from mouse
Synonym(e):
Genome polyprotein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ZV-2, monoclonal
Speziesreaktivität
virus
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Zika virus in Immunochemistry applications (Miner, J.J., et. al. (2016). Cell. 165(5):1081-91).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Zika virus in Flow Cytometry applications (Miner, J.J., et. al. (2016). Cell. 165(5):1081-91).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Zika virus envelope recombinant protein.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable