Wichtige Dokumente
G6046
Anti-G3BP antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-G3BP1, Anti-GAP SH3 domain-binding protein, Anti-HDH-VIII, Anti-Ras-GTPase-activating protein SH3-domain binding protein 1, Anti-human DNA helicase VIII
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~68 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse (predicted), rat (predicted)
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of human U-2-OS cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... G3BP1(10146)
mouse ... G3bp1(27041)
rat ... G3bp1(171092)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- immunofluorescence analysis
- immunostaining
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable