Merck
SCCE016
Sigma-Aldrich
Humane Korneaepithelzellen
Human Corneal Epithelial Cells provide an ideal serum-free culture model without antimicrobials or phenol red when used with the EpiGRO Ocular Epithelia Complete Media Kit.
Synonym(e):
HCEC cells
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.71
Biologische Quelle
human cornea (epithelial cells)
Qualitätsniveau
Verpackung
vial of 500,000 cells
Hersteller/Markenname
Chemicon®
EpiGRO®
Millipore
Morphologie
(epithelial)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
liquid nitrogen
Allgemeine Beschreibung
Humane Korneaepithelzellen können für Studien über Zell-Matrix-Interaktionen, Genregulation und Gewebeentwicklung, Arzneimittelentwicklung und Validierung alternativer Methoden in der Toxikologie verwendet werden. Die humanen Korneaepithelzellen werden als Sekundärzellen kryokonserviert. Die Zellen wurden aus humanem Korneagewebe isoliert und zweimal in Kulturgefäßen expandiert, bevor sie zur Kryokonservierung entnommen wurden. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung beim Menschen oder in der Tiermedizin oder für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik oder in klinischen Verfahren zugelassen.
Produktherkunft: Humane Korneaepithelien
Ursprung der Zelllinie
Kornea
Beschreibung der Zelllinie
Epithelzellen
Anwendung
Detaillierte Anweisungen zu Auftauen, Plating, Nährstoffgabe, Passagierung usw. finden Sie im Datenblatt.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Verpackung
500.000 Zellen
Komponenten
SCCE016
Qualität
Die Zellen sind negativ für HIV (1,2), HBV, HCV, Bakterien, Mykoplasmen und Pilzkontamination.
Weiteres Wachstum: Garantiert 3 oder mehr Durchgänge, wenn sie in dem entsprechenden EpiGRO Medium gezüchtet werden.
Lagerung und Haltbarkeit
Um die Integrität der Zellen’ zu erhalten, empfiehlt Millipore, die Produkte sofort nach Erhalt auszupacken und bei einer Temperatur von weniger als -150 °C oder in der Flüssigstickstoff-Gasphase zu lagern.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EPIGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aung Than et al.
Nature communications, 9(1), 4433-4433 (2018-11-08)
Eye diseases and injuries impose a significant clinical problem worldwide. Safe and effective ocular drug delivery is, however, challenging due to the presence of ocular barriers. Here we report a strategy using an eye patch equipped with an array of
Wei Yang Seow et al.
Acta biomaterialia, 88, 293-300 (2019-02-06)
A short tetramer peptide, Ac-IVKC, spontaneously formed a hydrogel in water. Disulfide bonds were introduced via hydrogen peroxide (H2O2)-assisted oxidation, resulting in (Ac-IVKC)2 dimers. The extent of disulfide bond formation and gel stiffness increased with the amount of H2O2 used
Adrian Gericke et al.
RSC advances, 9(39), 22531-22539 (2019-07-22)
Impaired regeneration of the corneal epithelium, as found in many ocular surface diseases, is a major clinical problem in ophthalmology. We hypothesized that corneal epithelial regeneration can be promoted by the physiological, energy-delivering as well as "morphogenetically active" polymer, inorganic
Qiaojuan Zhang et al.
Journal of neurochemistry, 151(2), 238-254 (2019-03-20)
Herpes simplex virus-type 1 (HSV-1) infection of sensory neurons may lead to a significant reduction in the expression of voltage-activated Na+ and Ca2+ channels, which can disrupt the transmission of pain information. Viral infection also results in the secretion of