Wichtige Dokumente
MABE951
Sigma-Aldrich
Anti-Histon-H3.3-Antikörper, Klon 6C4A3
clone 6C4A3, 1 mg/mL, from rat
Synonym(e):
Histone H3.3, H3.3A, H3F3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6C4A3, monoclonal
Speziesreaktivität
human, monkey, mouse, canine
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... H3F3B(3021)
Allgemeine Beschreibung
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosome und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Bindungen von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin.
Anwendung
Der Anti-Histon-H3.3-Antikörper (Klon 6C4A3) ist ein Antikörper gegen Histon H3.3 für die Verwendung in Western Blotting.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,1 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde Histon H3.3 mit rekombinanten H3.3-Proteinen nachgewiesen. Darüber hinaus wurde mit 1 µg/ml einer repräsentativen Charge Histon H3.3 in HeLa-, COS1-, NIH/3T3-, NRK- und MDCK-Ganzzelllysaten nachgewiesen (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Säureextrakt.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde Histon H3.3 in 10 µg HeLa-Säureextrakt nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~17 kDa gemessen
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhexin Zhu et al.
Cell stem cell, 20(2), 274-289 (2016-12-13)
The chromatin landscape and cellular metabolism both contribute to cell fate determination, but their interplay remains poorly understood. Using genome-wide siRNA screening, we have identified prohibitin (PHB) as an essential factor in self-renewal of human embryonic stem cells (hESCs). Mechanistically, PHB