ABE257
Anti-RAD51-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
DNA repair protein RAD51 homolog 1
Short name=HsRAD51
Short name=hRAD51
Alternative name(s):
RAD51 homolog A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAD51(5888)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & Zellkernfunktion
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Analyse der Immunpräzipitation: 40 µLof Anti-RAD51 immunpräzipitiert RAD51 aus HeLa-RIPA-Lysat.
Qualität
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.500-Verdünnung dieses Antikörpers wies RAD51 auf 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HeLa-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable