Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
09-838
Sigma-Aldrich
Anti-Histon H3.3-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Histone H3.3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... H3F3B(3021)
Allgemeine Beschreibung
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosomen und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Bindungen von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin. Die Histon-Variante H3.3 ist in der Regel in aktivem Chromatin angereichert.
Spezifität
Aufgrund der Sequenzhomologie von 100 % ist eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität zu erwarten.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das humanem Histon H3.3 entspricht.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor verwendet, um Histon H3.3 in HeLa-Zellen nachzuweisen.
Bild mit freundlicher Genehmigung von Simon Elsässer aus dem Labor von David Allis, Rockefeller University, New York, USA.
Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in ChIP verwendet.
Bild mit freundlicher Genehmigung von Simon Elsässer aus dem Labor von David Allis, Rockefeller University, New York, USA.
Dot Blot: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in DB verwendet.
Berichtet von Simon Elsässer aus dem Labor von Dr. David Allis, Rockefeller University, New York, USA.
Verwenden Sie den Anti-Histon H3.3-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in WB, ICC, DB und ChIP validiert wurde, um Histon H3.3 nachzuweisen.
Qualität
Mittels Western Blot an HeLa-Säureextrakt beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Histon H3.3 in 10 µg HeLa-Säureextrakt nach.
Zielbeschreibung
~17 kDa gemessen
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl und 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Säureextrakt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Transcription-coupled recruitment of human CHD1 and CHD2 influences chromatin accessibility and histone H3 and H3.3 occupancy at active chromatin regions.
Siggens, L; Cordeddu, L; Ronnerblad, M; Lennartsson, A; Ekwall, K
Epigenetics & Chromatin null
The octamer is the major form of CENP-A nucleosomes at human centromeres.
Hasson, D; Panchenko, T; Salimian, KJ; Salman, MU; Sekulic, N; Alonso, A; Warburton, PE; Black, BE
Nature Structural and Molecular Biology null
Alyshia Newhart et al.
The Journal of biological chemistry, 288(27), 19882-19899 (2013-05-22)
Unlike the core histones, which are incorporated into nucleosomes concomitant with DNA replication, histone H3.3 is synthesized throughout the cell cycle and utilized for replication-independent (RI) chromatin assembly. The RI incorporation of H3.3 into nucleosomes is highly conserved and occurs
Hsiao P J Voon et al.
Cell reports, 11(3), 405-418 (2015-04-14)
Histone H3.3 is a replication-independent histone variant, which replaces histones that are turned over throughout the entire cell cycle. H3.3 deposition at euchromatin is dependent on HIRA, whereas ATRX/Daxx deposits H3.3 at pericentric heterochromatin and telomeres. The role of H3.3
Egr-1 induces DARPP-32 expression in striatal medium spiny neurons via a conserved intragenic element.
Keilani, S; Chandwani, S; Dolios, G; Bogush, A; Beck, H; Hatzopoulos, AK; Rao, GN; Thomas et al.
The Journal of Neuroscience null