Merck
MAB8906F
Sigma-Aldrich
Anti-Masern-Antikörper, Nukleoprotein, Klon 83KKII, an FITC konjugiert
clone 83KKII, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Rubeola
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
83KKII, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
MAB8906F erkennt das Masern-Nukleoprotein mittels Capture-EIA.
Immunogen
Epitop: Nukleoprotein
Anwendung
Capture-EIA
IFA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Der Anti-Masern-Antikörper, Nukleoprotein, Klon 83KKII, an FITC konjugiert, ist ein Antikörper gegen Masern zur Verwendung in ELISA und IF.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Physikalische Form
Aufgereinigt mittels Protein-A-Sepahrose. 1 mg/ml in PBS mit 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C aufbewahren.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Brigitta M Laksono et al.
Journal of virology, 92(8) (2018-02-14)
Measles is characterized by a transient immune suppression, leading to an increased risk of opportunistic infections. Measles virus (MV) infection of immune cells is mediated by the cellular receptor CD150, expressed by subsets of lymphocytes, dendritic cells, macrophages, and thymocytes.
Yuqi Jing et al.
Cancer gene therapy, 27(12), 910-922 (2020-04-02)
The tumor stroma acts as a barrier that limits the efficacy of systemically administered oncolytic viruses (OV). We previously demonstrated that stromal-selective, retargeted oncolytic measles viruses (MVs) delay in vivo tumor progression. To further characterize the contribution of stromal targeting
Thomas Mourez et al.
Virology, 419(2), 117-125 (2011-09-06)
We generated a replicating chimeric measles virus in which the hemagglutinin and fusion surface glycoproteins were replaced with the gp160 envelope glycoprotein of simian immunodeficiency virus (SIVmac239). Based on a previously cloned live-attenuated Schwarz vaccine strain of measles virus (MV)
Histologic and molecular correlates of fatal measles infection in children.
Jose Antonio Plaza, Gerard J Nuovo
Diagnostic molecular pathology : the American journal of surgical pathology, part B null
Alice Meignié et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 20, 100049-100049 (2021-01-31)
Viruses manipulate the central machineries of host cells to their advantage. They prevent host cell antiviral responses to create a favorable environment for their survival and propagation. Measles virus (MV) encodes two nonstructural proteins MV-V and MV-C known to counteract