MAB8906
Anti-Measles Antibody, nucleoprotein, clone 83KKII
clone 83KKII, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Rubeola
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
83KKII, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Infektionskrankheiten
Virale Infektionskrankheiten
Indirect Immunofluorescence: A previous lot of this antibody was used on indirect immunofluorescence.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected the measles nucleoprotein in cells infected with measles virus.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Measles Control Slides, Catalogue Number 5031-5
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable