Z265977
Präparierschere
L 4 1/2 in., Sharp, straight
Synonym(e):
Surgical scissors, cutting tool
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122408
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Länge
4 1/2 in.
Allgemeine Beschreibung
Edelstahl
Anwendung
Dissecting scissors have been used to cut the stem of Arabidopsis during the separation of the male gametophyte.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)