Wichtige Dokumente
SAB4200686
Anti-Collagen, Type VII antibody, Mouse monoclonal
clone LH7.2, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Collagen, Type VII antibody produced in mouse, COL7A1, EBD1, EBDCT, EBR1, alpha 1, collagen, type VII
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
LH7.2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 1.5-3 μg/mL using frozen human tonsil sections
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL7A1(1294)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable