Merck
MAB424R
Sigma-Aldrich
Anti-PCNA-Antikörper, Klon PC10
clone PC10, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Proliferating Cell Nuclear Antigen, DNA Polymerase delta Processivity Factor
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PC10, monoclonal
Speziesreaktivität
invertebrates, vertebrates
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PCNA(5111)
Allgemeine Beschreibung
Das proliferierende Zellkernantigen (PCNA) ist ein 36-kDa-Molekül, das zwischen den Spezies stark konserviert ist. PCNA wurde erstmals als Antigen für eine Subpopulation von Autoantikörpern bei Patienten mit systemischem Lupus erythematodes identifiziert (Miyachi, 1978; Takasaki, 1984; Ogata, 1987). Inzwischen wurde festgestellt, dass PCNA als Kofaktor für die DNA-Polymerase-Delta in der S-Phase sowie während der DNA-Synthese im Zusammenhang mit Mechanismen der DNA-Schadensbehebung dient (Tan, 1987; Bravo, 1987). Die zeitliche Spezifität der PCNA-Expression macht sie zu einem idealen Marker für die Zellproliferation. PCNA beginnt in der G1-Phase des Zellzyklus zu akkumulieren, ist in der S-Phase am stärksten vorhanden und nimmt in der G2/M-Phase ab (Kurki, 1988). Da die Halbwertszeit von PCNA mehr als 20 Stunden beträgt, könnte es möglich sein, das Protein in nicht zyklischen Zellen nachzuweisen.
Spezifität
Klon PC10 erkennt PCNA von allen getesteten Wirbeltier- und Insektenspezies und wurde zur Identifizierung von transformierten Zellen (Kurki, 1988), proliferierenden Zellen in soliden Tumoren (Smetana, 1983) und Blastenzellen bei Leukämiepatienten (Takasaki, 1984) verwendet. Die Immunhistochemie mit dem Klon PC10 wurde zur Untersuchung der PCNA-Expression in Paraffinschnitten von normalem Gewebe und lymphoiden Neoplasmen verwendet (Hall, 1990). In proliferierenden Zellen ist das PCNA-Färbemuster überwiegend nuklear. In Western-Blot weist der Antikörper ein Polypeptid nach, das bei 36 kDa mit einem isoelektrischen Punkt von 4,8 migriert.
Immunogen
Ratten-PCNA, hergestellt im Protein-A-Vektor pR1T2T
Anwendung
Anti-PCNA-Antikörper, Klon PC10, ist ein monoklonaler Maus-Antikörper zum Nachweis von PCNA, auch bekannt als proliferierendes Zellkernantigen, DNA-Polymerase-delta-Prozessivitätsfaktor, der in FC, IP, WB und IHC(P) validiert wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation und -Reparatur
Western-Blot: 1:250–1:1.000. Zellkernextrakte werden gegenüber Ganzzellproteinextrakten bevorzugt.
Immunhistochemie: 1:20–1:200. Nur für in Paraffin eingebettete Gewebeschnitte empfohlen. Kann für Substanzen verwendet werden, die in einer Vielzahl von Fixiermitteln fixiert wurden, darunter Formalin (gepuffert und ungepuffert), Methacarn und Reagenzien von Bouin. Der Zeitpunkt der Fixierung kann die Intensität der PCNA-Immunreaktivität deutlich beeinflussen. Die Färbung wird reduziert (und kann sogar ganz verschwinden), wenn die Schnitte auf Glasobjektträger gebrannt werden. Lufttrocknung über Nacht auf mit Poly-L-Lysin beschichteten Objektträgern wird empfohlen. Es wird eine 60-minütige Inkubation bei 25 °C mit der Standard-ABC-Technik empfohlen.
Immunpräzipitation
Indirekte Durchflusszytometrie
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin (Ionenaustauschchromatographie). Flüssig.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2 bis 8 °C bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Tonsillen- oder reaktives Lymphknotengewebe
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mark W Zimmerman et al.
Science advances, 7(43), eabe0834-eabe0834 (2021-10-21)
[Figure: see text].
R Choudhury et al.
Scientific reports, 11(1), 4213-4213 (2021-02-20)
Early-life gut microbial colonisation is known to influence host physiology and development, shaping its phenotype. The developing gastro-intestinal tract of neonatal piglets provides a "window of opportunity" for programming their intestinal microbiota composition and corresponding intestinal development. Here, we investigated
Raka Choudhury et al.
Frontiers in immunology, 14, 1208891-1208891 (2023-06-12)
Diet-microbiota-host interactions are increasingly studied to comprehend their implications in host metabolism and overall health. Keeping in mind the importance of early life programming in shaping intestinal mucosal development, the pre-weaning period can be utilised to understand these interactions in
David Sarrio et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 813929-813929 (2022-03-15)
Gasdermins (GSDM) genes play complex roles in inflammatory diseases and cancer. Gasdermin-B (GSDMB) is frequently upregulated in human cancers, especially in HER2-amplified breast carcinomas, and can promote diverse pro-tumor functions (invasion, metastasis, therapy-resistance). In particular, the GSDMB shortest translated variant
Ronja Balhorn et al.
International journal of molecular sciences, 21(13) (2020-07-08)
Hypertensive patients have an increased risk of developing chronic kidney disease (CKD). Many of these patients have increased levels of the blood pressure regulating mineralocorticoid aldosterone. As a protection against aldosterone-induced damage, kidney cells can upregulate key regulators of the