Wichtige Dokumente
MAB3536
Sigma-Aldrich
Anti-Lamin B2-Antikörper, Klon LN43
clone LN43, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
LN43, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, hamster, human, Xenopus
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LMNB2(84823)
Allgemeine Beschreibung
Die Kernlamine bilden ein Netz von Filamenten an der nukleoplasmatischen Seite der Kernmembran. Es lassen sich zwei Hauptuntertypen von Kernlaminen unterscheiden: A-Typ-Lamine und B-Typ-Lamine. Die A-Typ-Lamine bestehen aus einem Satz von drei Proteinen, die durch alternatives Spleißen aus demselben Gen hervorgehen, d. h. Lamin A, Lamin C und Lamin Adel 10, während die B-Typ-Lamine zwei Proteine umfassen, die aus zwei verschiedenen Genen hervorgehen, d. h. Lamin B1 und Lamin B2.
Spezifität
Lamin B2. Erkennt ein Epitop, das sich im C-terminalen Teil von Lamin B2 befindet.
Immunogen
Reinigungsmittelunlösliche Fraktion der PtK1-Zelllinie von Potoroo
Anwendung
Dieser Anti-Lamin B2-Antikörper, Klon LN43, ist für die Verwendung in FC, WB und IH zum Nachweis von Lamin B2 validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Western-Blot: 1:100–1:1.000; Kernpräparate empfohlen; weist 67–68-kDa-Lamin-B2-Protein nach.
Immunzytochemie an fixierten Zellen (Methanol-/Aceton-Fixierung): 1:100–1:200. Durchflusszytometrie: 1:100–1:200.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Aufgereinigter Kulturüberstand. Flüssig in PBS mit 0,09 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lucia Devitt et al.
Cell communication and signaling : CCS, 22(1), 256-256 (2024-05-06)
Melanoma is a highly heterogeneous cancer, in which frequent changes in activation of signaling pathways lead to a high adaptability to ever changing tumor microenvironments. The elucidation of cancer specific signaling pathways is of great importance, as demonstrated by the
Elisa Guffanti et al.
Journal of cell science, 121(Pt 12), 2037-2045 (2008-05-29)
Nucleolar channel systems (NCSs) are membranous organelles appearing transiently in the epithelial cell nuclei of postovulatory human endometrium. Their characterization and use as markers for a healthy receptive endometrium have been limited because they are only identifiable by electron microscopy.
Shannon E Weigum et al.
BMC neuroscience, 4, 6-6 (2003-04-17)
Nuclear objects that have in common the property of being recognized by monoclonal antibodies specific for phosphoprotein epitopes and cytoplasmic intermediate filaments (in particular, SMI-31 and RT-97) have been reported in glial and neuronal cells, in situ and in vitro.
Hilary C Archbold et al.
Scientific reports, 8(1), 4606-4606 (2018-03-17)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia (FTD) are progressive neurodegenerative disorders marked in most cases by the nuclear exclusion and cytoplasmic deposition of the RNA binding protein TDP43. We previously demonstrated that ALS-associated mutant TDP43 accumulates within the cytoplasm
Jun Yang et al.
Nature microbiology, 2, 17086-17086 (2017-06-06)
Chronic oxidative injury produced by airway disease triggers a transforming growth factor-β (TGF-β)-mediated epigenetic reprogramming known as the epithelial-mesenchymal transition (EMT). We observe that EMT silences protective mucosal interferon (IFN)-I and III production associated with enhanced rhinovirus (RV) and respiratory