Wichtige Dokumente
T1827
Monoclonal Anti-TBP in Maus hergestellte Antikörper
clone 58C9, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-GTF2D, Anti-GTF2DI, Anti-SCA17, Anti-TATA box binding protein, Anti-TFIID
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
58C9
Mol-Gew.
antigen ~42 kDa
Speziesreaktivität
Sf9 cell line, human, yeast, Drosophila melanogaster
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using nuclear extracts of D.Mel cells
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Drosophila melanogaster ... Tbp(37476)
human ... TBP(6908)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- co-immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable