Alle Fotos(1)
Key Documents
MAB342-AF647
Sigma-Aldrich
Anti-Galactocerebrosid-Antikörper, Klon mGalC-Antikörper, Alexa Fluor 647-Konjugat
clone mGalC, from mouse, ALEXA FLUOR 647
Synonym(e):
Galactocerebrocide, Galactosylceramide, GalC, GalCer
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 647
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
mGalC, monoclonal
Speziesreaktivität
rabbit, bovine, human, rat, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG3
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GALC(2581)
Allgemeine Beschreibung
Galactocerebrosid (GalCer oder GalC) ist das am häufigsten vorkommende Glycosphingolipid in Tieren. GalCer bestehen aus einem Ceramid, das mit einem einzelnen Galaktoserest an der 1-Hydroxylgruppe verbunden ist. Cerebroside sind im Nervengewebe konzentriert, wo sie von etwa 0,02 % des Trockengewichts im menschlichen fötalen Gehirn auf 2 % in der grauen Substanz und 12 % in der weißen Substanz des erwachsenen Gehirns ansteigen. GalCer ist ein spezifischer antigener Zelloberflächenmarker für Oligodendrozyten und Schwann-Zellen. GalCer ist der größte Einzelbestandteil der Myelinscheide von Nerven. Die GalCer-Synthese dient daher als Maß für die Myelinbildung oder Remyelinisierung. Die Krabbe-Krankheit ist eine autosomal rezessive Sphingolipidose, die durch eine mangelhafte Aktivität der lysosomalen Hydrolase Galactosylceramid-Beta-Galactosidase (GALC) verursacht wird. GALC vermittelt den Abbau von GalCer und anderen terminalen Beta-Gal-haltigen Sphingolipiden, einschließlich Psychosin (Galactosylsphingosin). Es wird angenommen, dass erhöhte Psychosinwerte zu einer weit verbreiteten Zerstörung der Oligodendroglia im ZNS und zu einer nachfolgenden Demyelinisierung führen.
Spezifität
Die Ziellipidstruktur ist nicht speziesspezifisch.
Galactocerebrosid (GalC), Sulfatid, Psychosin und andere Galactolipide. Zeigt eine Kreuzreaktion mit dem Sulfatester von GalC, jedoch in einem 16-mal geringeren Ausmaß. Keine Kreuzreaktivität mit Sphingosin, Ceramid, Gangliosid- oder Glucocerebrosid-Mischung. Bindet spezifisch an die Oberfläche von Oligodendrozyten und Schwann-Zellen (Ranscht, B. et al. (1982) Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 79(8):2709-2713).
Immunogen
Synaptische Plasmamembranen aus dem Hippocampus von Rindern (Ranscht, B. et al. (1982) Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 79(8):2709-2713).
Anwendung
Anti-Galactocerebrosid, Klon mGalC, Alexa Fluor 647-Konjugat, Best.-Nr. MAB342-AF647, ist ein hochspezifisches monoklonales Maus-Antikörperkonjugat, das auf Galactocerebrosid (GalC) abzielt und in der Immunzytochemie getestet wurde.
Der unkonjugierte Antikörper (Best.-Nr. MAB342) und andere Konjugate (Best.-Nr. FCMAB312F, MAB342-AF555 und MAB342A4) sind auch für ELISA-, Durchflusszytometrie-, Immunzytochemie- und Immunfluoreszenzanwendungen erhältlich.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Qualität
Beurteilt mittels Immunzytochemie in Schwann-Zellen der Ratte.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wurden nicht permeabilisierte Schwann-Zellen der Ratte gefärbt.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Maus-IgG3-Alexa Fluor 647-Konjugat in PBS mit 1,5 % BSA und 0,09 % Natriumazid.
Mit Protein A aufgereinigt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jeremy Charles Welsch et al.
Journal of virology, 93(13) (2019-04-26)
Fatal neurological syndromes can occur after measles virus (MeV) infection of the brain. The mechanisms controlling MeV spread within the central nervous system (CNS) remain poorly understood. We analyzed the role of type I interferon (IFN-I) receptor (IFNAR) signaling in
Michael Sy et al.
The Journal of biological chemistry, 295(51), 17413-17424 (2021-01-18)
Myelination plays an important role in cognitive development and in demyelinating diseases like multiple sclerosis (MS), where failure of remyelination promotes permanent neuro-axonal damage. Modification of cell surface receptors with branched N-glycans coordinates cell growth and differentiation by controlling glycoprotein