Wichtige Dokumente
MAB326R
Sigma-Aldrich
Anti-CNPase-Antikörper, Klon 11-5B
clone 11-5B, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
11-5B, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human, bovine, canine, sheep, pig, rabbit, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CNP(1267)
Allgemeine Beschreibung
Das Enzym 2′, 3′-cyclic nucleotide 3′-phosphodi-esterase (CNP) wird in hohem Maße von Oligodendrozyten im zentralen Nervensystem und von Schwann-Zellen im peripheren Nervensystem exprimiert (Sprinkle, 1989). Aufgrund dieser zellspezifischen Expression ist CNP als charakteristischer Marker für diese beiden myelinproduzierenden Gliazelltypen anerkannt (Sprinkle, 1989; Kim et al., 1984; Sheedlo and Sprinkle, 1984; McMorris et al., 1984). Abgesehen von seiner enzymatischen Aktivität der Spaltung des 2′, 3′-zyklischen Terminus von Nukleotiden (Sprinkle, 1989), wird die physiologische Rolle von CNP noch untersucht. Die CNP-Aktivität wurde mit Myelin und der Myelinbildung in Verbindung gebracht, und ein dramatischer Rückgang der CNP-Aktivität wird mit demyelinisierenden Krankheiten wie Multipler Sklerose assoziiert (Sprinkle, 1989). Dieses Enzym besteht aus zwei Proteinen, CNP1 (46 kD) und CNP2 (48 kD) (Sprinkle, 1989; Sprinkle et al., 1987). Obwohl das Verhältnis von CNP1/CNP2 von Spezies zu Spezies unterschiedlich kann, ist ihre gemeinsame Primärsequenz phylogenetisch konserviert. CNP wurde vor kurzem durch Amplifikation von Hybrid-DNA aus somatischen Zellen mithilfe der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und durch Southern Blotting von genomischen DNA-Verdauungen aus Hind Ill auf dem menschlichen Chromosom 17 lokalisiert (Sprinkle et al., 1991). Da Anti-CNP mit einer hochkonservierten Region des Enzyms reagiert, kann es als Pan-Anti-CNP betrachtet werden (Sprinkle et al., 1987). Anti-CNP kann als Marker zur Identifizierung von Schwann-Zellen und Oligodendrozyten in Zellkulturen und Gewebeschnitten sowie zur Lokalisierung von CNP in Zellmembranfraktionen verwendet werden. Da CNP relativ früh in der postnatalen Entwicklung exprimiert wird, ist Anti-CNP besonders nützlich für die frühe Identifizierung von Oligodendrozyten.
Spezifität
Anti-CNP reagiert bei vielen Spezies sowohl mit CNP1 als auch mit CNP2.
Immunogen
Aufgereinigte humane 2’, 3’-zyklische Nukleotid 3’-phosphodiesterase
Anwendung
Dieser Anti-CNPase-Antikörper, Klon 11-5B, ist zur Verwendung in IC, IH, IH(P) und WB für den Nachweis von CNPase validiert.
Immunhistochemie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in IH verwendet (10 μg/ml Antikörper, täglich frisch präpariert).
Immunzytochemie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in IC verwendet (10 μg/ml Antikörper, täglich frisch präpariert).
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Gehirn-Lysaten der Maus.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500-Verdünnung dieser Charge wies CNPASE 1/2 in 10 µg Hirnlysat der Maus nach.
Zielbeschreibung
48 und 46 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit 0,02 M Phosphatpuffer, pH-Wert 7,6, 0,25 M NaCl mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Kultur von Oligodendrozyten, Hirnlysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eriola Hoxha et al.
Glia, 69(10), 2419-2428 (2021-06-18)
Elovl5 elongates fatty acids with 18 carbon atoms and in cooperation with other enzymes guarantees the normal levels of very long-chain fatty acids, which are necessary for a proper membrane structure. Action potential conduction along myelinated axons depends on structural
Xiaofei Li et al.
EBioMedicine, 13, 55-65 (2016-11-08)
Stem cells have a high therapeutic potential for the treatment of spinal cord injury (SCI). We have shown previously that endogenous stem cell potential is confined to ependymal cells in the adult spinal cord which could be targeted for non-invasive
Miriam J Schönenberger et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1595, 13-26 (2017-04-15)
In the central nervous system (CNS) peroxisomes are present in all cell types, namely neurons, oligodendrocytes, astrocytes, microglia, and endothelial cells. Brain peroxisomes are smaller in size compared to peroxisomes from other tissues and are therefore referred to as microperoxisomes.
Alessandra Flagelli et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 759982-759982 (2021-10-19)
The complexity of the central nervous system (CNS) requires researchers to consider all the variables linked to the interaction between the different cell inhabitants. On this basis, any in vitro study of the physiological and pathological processes regarding the CNS
Karine Choquet et al.
Molecular brain, 10(1), 13-13 (2017-04-15)
Recessive mutations in the ubiquitously expressed POLR3A gene cause one of the most frequent forms of childhood-onset hypomyelinating leukodystrophy (HLD): POLR3-HLD. POLR3A encodes the largest subunit of RNA Polymerase III (Pol III), which is responsible for the transcription of transfer