Wichtige Dokumente
SAB4200693
Anti-CNPase antibody, Mouse monoclonal
clone 11-5B, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
2′,3′-cyclic-nucleotide 3′-phosphodiesterase, CNP, CNPase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
11-5B, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 46 kDa (CNP1)
48 kDa (CNP2)
Speziesreaktivität
pig (pig origin but not guinea pig), sheep, rat, bovine, rabbit, canine, human, mouse
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 5-10 μg/mL using whole rat brain extract
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CNP(1267)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)