Wichtige Dokumente
SAB4200704
Anti-EpCAM antibody, Mouse monoclonal
clone Ber-EP4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-CD326 antigen, Anti-EGP, Anti-Epithelial cell surface antigen, Anti-Epithelial glycoprotein, Anti-KS 1/4 antigen, Anti-KSA, Anti-Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, Anti-Tumor-associated calcium signal transducer 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Ber-EP4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human breast adenocarcinoma MCF-7 cell line.
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human colon carcinoma sections.
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EPCAM(4072)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)