Wichtige Dokumente
MAB1973Z
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin-α1-Antikörper, Klon FB12, azidfrei
clone FB12, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CD49a, MAB1973
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
FB12, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA1(3672)
Spezifität
Reagiert mit der I-Domäne (Val151–Ala364) des humanen Alpha1-Integrins (Fabbri, 1996). Präzipitiert Proteine von Mr 180 kDa, pI 5,9–6,0 (Alpha-Kette) und Mr 115 kDa, pI 4,5–5,0 (Beta-Kette) aus humanen Lymphozyten-Lysaten (Zocchi, 1991). Erkennt die rekombinante I-Domäne von Ratten-Integrin-alpha1 nicht.
Anwendung
Dieser Anti-Integrin-α1-Antikörper, Klon FB12, azidfrei, ist zur Verwendung in ELISA, FC, IH, IP, FUNC und WB für den Nachweis von Integrin-α1 validiert.
Immunhistochemie: 2 μg/ml mit Paraformaldehyd-Fixierung. Immunblotting: 2 μg/ml
Immunpräzipitation: 1 μg/ml
FACS-Analyse: 2 μg/ml
ELISA: 0,5 μg/ml
Hemmung der Bindung aktivierter humaner Lymphozyten an Laminin, Kollagen IV und Fibronektin (Fabbri, 1996): 1–5 μg/ml
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
130 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin in 0,02 M PB, pH 7,6, 0,25 M NaCl.
Format: Aufgereinigt
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mikrovaskuläres Endothel
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yasuhiro Katayama et al.
International journal of molecular sciences, 21(6) (2020-03-19)
Keloids are dermal fibroproliferative tumors that arise beyond the boundary of the original wound edges and invades adjacent tissue. Keloids are characterized by the extensive production of extracellular matrix (ECM) and abnormal fibroblast proliferation. Chondroitin sulfate (CS) is one of
Tobias Gerber et al.
Oncotarget, 8(1), 846-862 (2016-12-03)
Recent technological advances in single-cell genomics make it possible to analyze cellular heterogeneity of tumor samples. Here, we applied single-cell RNA-seq to measure the transcriptomes of 307 single cells cultured from three biopsies of three different patients with a BRAF/NRAS
Integrin upregulation and localization to focal adhesion sites in pregnant human myometrium.
Burkin, HR; Rice, M; Sarathy, A; Thompson, S; Singer, CA; Buxton, IL
Reproductive Sciences null
Richard A Que et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 106(5), 1363-1372 (2018-01-18)
Adhesion to the microenvironment profoundly affects stem cell functions, including proliferation and differentiation, and understanding the interaction of stem cells with the microenvironment is important for controlling their behavior. In this study, we investigated the effects of the integrin binding
Integrin ?5?1 facilitates cancer cell invasion through enhanced contractile forces.
Mierke, CT; Frey, B; Fellner, M; Herrmann, M; Fabry, B
Journal of Cell Science null