Merck
LSKMTAE50
Millipore
Modifizierter TAE-Puffer, 50x-konzentriert, 500 ml
Synonym(e):
Modifizierter TAE-Puffer, 50fach konzentriert
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NA.25
Form
liquid
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 500 mL
Hersteller/Markenname
Montage®
Methode(n)
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Montage-DNA-Gelextraktionskit ermöglicht die Rückgewinnung von 100 bis 10.000 bp DNA aus Agarosegelschnitten bei 10-minütiger Zentrifugation.
Anwendung
Geeignet zur Verwendung im Montage-DNA-Gelextraktionskit
Komponenten
TAE-Puffer, 50x-konzentriert, 500 ml
Physikalische Form
50x-konzentriert
Lagerung und Haltbarkeit
Die Reagenzien sollten bei 15 °C bis 30 °C gelagert werden.
Rechtliche Hinweise
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2