11666703001
Roche
Buffers in a Box, Premixed TBE Buffer, 10x
solution, clear colorless, pkg of 4 L
Synonym(e):
TBE buffer
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 4 L
Hersteller/Markenname
Roche
Farbe
clear colorless
pH-Wert
~8.4
Lagertemp.
20-25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Qualität
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?