Merck
93283
Sigma-Aldrich
Tris-EDTA-Puffer -Lösung
BioUltra, for molecular biology, pH 8.0
Synonym(e):
TE-Puffer, TE-Puffer -Lösung
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105319
eCl@ss:
32129211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Form
liquid
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH-Wert
8.0±0.2 (25 °C)
Kationenspuren
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.01
Anwendung(en)
sample preparation
SMILES String
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2
InChIKey
VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tris-EDTA ist ein biologischer Puffer in der Forschung. Es ist eine Kombination aus Tris-Base und EDTA, einem Metallchelator. Tris bietet Pufferkapazität und hält einen stabilen pH-Wert in biologischen Proben aufrecht, während EDTA dazu beiträgt, Interferenzen durch Metallionen durch Chelatbildung von divalenten Metallionen zu verhindern. Tris-EDTA wird häufig in molekularbiologischen Techniken wie DNA- und RNA-Probenvorbereitung, Elektrophorese und Enzymreaktionen verwendet. Es trägt zur Erhaltung der Stabilität und Integrität von Nukleinsäuren bei, indem es die Aktivität von Nukleasen und metallabhängigen Enzymen hemmt.
Anwendung
TE-Puffer ist hilfreich in der allgemeinen Extraktion, Suspension, als Wasch- und Lagerpuffer sowie für die Präparation von DNA oder RNA. Er wird häufig für DNA-Sequenzierung, Restriktionsenzymverdauung, Ligation und Polymerase-Kettenreaktion (PCR) verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • BioUltra-Qualität – geeignet für viele molekularbiologische Anwendungen
  • DNase-, RNase-, phosphatase- und proteasefrei
  • Hohe Reinheit und frei von Spurenmetallen
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A A Khan et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 20(2), 90-94 (1998-06-27)
A rapid and sensitive method for the detection of genetically engineered microorganisms in soil and sediments has been devised by in vitro amplification of the target DNAs by a polymerase chain reaction. A cloned catechol 2,3-dioxygenase gene located on the
Marina Ishii et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 137-140(1-12), 555-571 (2008-05-15)
The thermal stability of recombinant green fluorescent protein (GFP) in sodium chloride (NaCl) solutions at different concentrations, pH, and temperatures was evaluated by assaying the loss of fluorescence intensity as a measure of denaturation. GFP, extracted from Escherichia coli cells
Quan-Ping Su et al.
Vaccine, 25(6), 970-975 (2006-10-24)
We have demonstrated that phage display Candida albicans (C. albicans) LKVIRK epitope was protective in systemically infected C57BL/6J mice. The different development from precursor Ths, Th1 or Th2, will result in a protective or nonprotective immune response. To compare the
Stuart W Tompson et al.
Bio-protocol, 7(10) (2017-08-02)
There are several in silico programs that endeavor to predict the functional impact of an individual's sequence variation at splice donor/acceptor sites, but experimental confirmation is problematic without a source of RNA from the individual that carries the variant. With
Inbar Ben-Zvi et al.
ESC heart failure, 7(3), 835-843 (2020-04-08)
The aims of the study are to assess the levels of coronary sinus (CS) miRNAs of systolic heart failure (HF) patients in samples obtained during cardiac resynchronization therapy (CRT) device implantation and compare them to the peripheral systemic venous miRNA