Wichtige Dokumente
LIF1050
Sigma-Aldrich
Menschlicher leukämiehemmender Faktor
50 µg, human recombinant LIF protein, expressed in E. coli, suitable for stem cell culture
Synonym(e):
LIF
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥1 x 10(E8) U/mg
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
100 μg/mL
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
Aufnahme
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Angaben zum Gen
human ... LIF(3976)
Allgemeine Beschreibung
Human-LIF ist ein 19,7-kDa-Protein, das 181 Aminosäurenreste enthält. Das nicht glykolysierte, von E. coli exprimierte, rekombinante Human-LIF ist in seiner biologischen Aktivität in vitro nicht von nativem LIF unterscheidbar. LIF von erwachsenen Menschen und Mäusen weist bei der Aminosäurenkontrolle eine Sequenzidentität von 78 % auf. Human-LIF ist auf menschlichen und murinen Zellen gleich aktiv. Maus-LIF ist auf menschlichen Zellen etwa 1.000-fach weniger aktiv als hLIF.
Leukämiehemmender Faktor (LIF) ist ein lymphoider Faktor, der die langzeitige Erhaltung von embryonalen Stammzellen fördert, indem die spontane Differenzierung unterdrückt wird. LIF weist eine Reihe an anderen Aktivitäten auf, einschließlich cholinergischer Neuronendifferenzierung, Kontrolle der Stammzellenpluripotenz, Knochen- und Fettmetabolismus, Mitogenese von bestimmten faktorabhängigen Zelllinien und Förderung der Megakaryozytenproduktion in vivo.
Produktherkunft: hLIF wird in E. coli als ein Fusionsprotein mit GST unter Verwendung des pGEX-Expressionssystems exprimiert, mit Thrombin von der GST-Einheit gespalten und mittels HPLC-Chromatographie aufgereinigt.
Anwendung
50 µg, humanes rekombinantes LIF-Protein, exprimiert in E. coli, geeignet für Stammzellenkulturen.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Einheitendefinition
Spezifische Aktivität: Wenn 50 Einheiten als die Menge von Human-LIF, die benötigt wird, um eine Differenzierung bei 50 % der M1-Kolonien in 1 ml Agar-Kulturen hervorzurufen, definiert ist.
Physikalische Form
Flüssigkeit in PBS, pH-Wert 7,4 und 0,02 % Tween 20. Keine Konservierungsmittel hinzugefügt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2 bis 8 °C 6 bis 12 Monate haltbar. Weitere Verdünnungen sollten in Puffer oder Medium durchgeführt werden, dem Protein (z. B. 1 % BSA) oder Tween 20 zugefügt wird.
Hinweis zur Analyse
Aseptische und Mykoplasmen-Tests waren negativ.
Spezifische Aktivität: Die Aktivität des Human-LIF wird durch die Fähigkeit, die Differenzierung von M1-Myeloid-Leukämiezellen auszulösen, bestimmt. Die minimale erfassbare Konzentration von Human-LIF in diesem Assay beträgt 0,5 ng/ml.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
LABEL-LIZENZ – VERWENDUNG NUR ZU FORSCHUNGSZWECKEN
Leukämiehemmender Faktor („LIF“) ist durch die US-Patente Nr. 5.443.825 und 5.750.654 sowie die kanadischen Patente Nr. 1.341.581 und 1.341.469, die AMRAD Corporation Ltd. gehören, geschützt und ist für Millipore ausschließlich zu Forschungszwecken lizensiert. Die Verwendung dieses Produkts ist auf Forschungszwecke beschränkt und nicht für kommerzielle Zwecke vorgesehen, einschließlich der Herstellung oder Entwicklung anderer Forschungsprodukte aus diesem Produkt oder der Verwendung dieses Produkts als eine Komponente in einem Forschungskit. Dieses Produkt darf nicht zu Diagnosezwecken bei Menschen eingesetzt werden.
Der Käufer kann die Annahme der Bedingungen dieser Label-Lizenz verweigern, indem er dieses Produkt ungeöffnet zurücksendet und eine vollständige Rückerstattung des bezahlten Kaufpreises erhält.
Profitorientierte Einrichtungen oder kommerzielle Forschungseinrichtungen, die dieses Produkt kaufen, müssen innerhalb von drei Monaten nach dem Kauf eine separate kommerzielle Lizenz mit Millipore abschließen. Forscher dürfen dieses Produkt oder seine Derivate ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Millipore und ohne, dass diese Einrichtungen eine ausdrückliche Lizenz zur Verwendung dieses Produkts von Millipore besitzen, nicht an Forscher, die kommerzielle Forschung in anderen nicht profitorientierten Organisationen betreiben, oder an profitorientierte Organisationen weitergeben. Abgesehen von den hierin ausdrücklich vorgesehenen Fällen hat der Erwerber dieses Produkts kein Recht, dieses Produkt oder seine Derivate an andere Personen oder Einrichtungen weiterzugeben.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Satyabrata Das et al.
Nature biotechnology, 38(3), 297-302 (2020-02-26)
The scarcity of donor organs may be addressed in the future by using pigs to grow humanized organs with lower potential for immunological rejection after transplantation in humans. Previous studies have demonstrated that interspecies complementation of rodent blastocysts lacking a