Merck
795518
Sigma-Aldrich
Naphtho[1,2-c:5,6-c′]bis[1,2,5]thiadiazole-5,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
95%
Synonym(e):
5,10-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphtho[1,2-c:5,6-c′]bis[1,2,5]thiadiazole, PB2-NTz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H26B2N4O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
496.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
377-382 °C
SMILES String
CC(O1)(C)C(C)(C)OB1C2=CC3=C(C=C(B4OC(C)(C)C(C)(C)O4)C5=NSN=C53)C6=NSN=C26
InChI
1S/C22H26B2N4O4S2/c1-19(2)20(3,4)30-23(29-19)13-9-11-12(15-17(13)27-33-25-15)10-14(18-16(11)26-34-28-18)24-31-21(5,6)22(7,8)32-24/h9-10H,1-8H3
InChIKey
VZCYKOASVMGCSP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ready-to-use precursor for synthesis of high-performance semiconducting polymers.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
5,10-Diborylated naphtho[1,2-c:5,6-c0]bis[1,2,5]-thiadiazole: a ready-to-use precursor for the synthesis of high-performance semiconducting polymers
Kawashima, Kazuaki;
Polym. Chem., 4(20), 5224-5227 (2013)