KMP4G003HH1
Milligard® PES, 1,2/0,45 μm, Opticap®-Small-Scale-300-Kapsel
Fittings 9/16 in. Hose Barb Inlet and Outlet, Method Gamma-compatible or Autoclavable
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyester support
polyethersulfone membrane
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
Qualitätsniveau
Produktlinie
Opticap®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
bioburden reduction: suitable
L × B
12.9 cm (5.08 in.) × 6.4 cm (2.5 in.)
Filtrationsfläche
0.031 m2 (0.33 ft2)
Matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm
Fitting
inlet and outlet for 14 mm (9/16 in.) (Hose Barb)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Schneller Durchfluss und hoher Durchsatz
- Validierte Reduktion der Keimbelastung
- Vorhersagbare Geräteskalierbarkeit vom Klein- bis zum Großmaßstab
- Hohe thermische Stabilität: kompatibel mit Dampf-in-Place- und Autoklav-Sterilisationsmethoden
- Gamma-sterilisierbare Einmalformate
- Ätzstabil
Verpackung
Sonstige Hinweise
Retention von Organismen: Mikroorganismen
Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
Anwendung: Bioprocessing
Verwendungszweck: Reduziert oder entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung zur Opticap®-Small-Scale-300-Kapsel sowie zu den XL-, XLT- und T-Line-Kapseln.
Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren.
Entsorgung: Gemäß geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.