Alle Fotos(1)
Key Documents
KMP4G003FF1
Millipore
Milligard® PES, 1,2/0,45 μm, Opticap®-Small-Scale-300-Kapsel
Fittings 3/4 in. Sanitary Flange Inlet and Outlet, Method Gamma-compatible or Autoclavable
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Materialien
polyester support
polyethersulfone membrane
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
Qualitätsniveau
Produktlinie
Opticap®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
bioburden reduction: suitable
L × B
11.7 cm (5.08 in.) × 6.4 cm (2.5 in.)
Filtrationsfläche
0.031 m2 (0.33 ft2)
Matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm
Fitting
inlet and outlet for 19 mm (3/4 in.) (Sanitary Flange)
Allgemeine Beschreibung
Die 1,2-/0,45-μm-Filter der Serie Milligard® PES wurden für eine effektive Kontrolle der Keimbelastung sowie eine zuverlässige Partikelentfernung aus einer Vielzahl von Flüssigkeitsströmen entwickelt. Bei Verwendung als eigenständiges System für nichtkritische Anwendungen entfernen diese membranbasierten Filter in der Regel ≥ 6 log von Serratia marcescens. Wenn sie Sterilfiltern oder anderen Betriebsvorgängen vorgeschaltet sind, steigern sie die Verarbeitungseffizienz.Die Milligard®-PES-Filter werden durch das Emprove®-Programm unterstützt, das produktspezifische Prüf- und Qualitätsdaten sowie regulatorische Informationen zusammenfasst, um die Einhaltung der jeweiligen Anforderungen zu vereinfachen.
Anwendung
Reduktion der Keimbelastung
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Schneller Durchfluss und hoher Durchsatz
  • Validierte Reduktion der Keimbelastung
  • Vorhersagbare Geräteskalierbarkeit vom Klein- bis zum Großmaßstab
  • Hohe thermische Stabilität: kompatibel mit Dampf-in-Place- und Autoklav-Sterilisationsmethoden
  • Gamma-sterilisierbare Einmalformate
  • Ätzstabil
Verpackung
PE-Beutel
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
Retention von Organismen: Mikroorganismen
Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
Anwendung: Bioprocessing
Verwendungszweck: Reduziert oder entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung zur Opticap®-Small-Scale-300-Kapsel sowie zu den XL-, XLT- und T-Line-Kapseln.
Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren.
Entsorgung: Gemäß geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Der Designprozess, die Entwicklung und Herstellung der Filter erfolgt in Übereinstimmung mit einem Qualitätsmanagementsystem, das von einer akkreditierten Registrierungsstelle nach der ISO-Norm 9001 für Qualitätssysteme genehmigt wurde. Ein Qualitätszertifikat steht online für alle Filter zur Verfügung.