FHLC04700
LCR-Membranfilter
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
130 °C max. temp.
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
140 μm , maximum
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Porengröße
0.45 μm pore size
80 % porosity
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften und Vorteile:
•Die hydrophile Membran kann ohne vorherige Benetzung zur Filtration wässriger Lösungen verwendet werden
•Die ultrareine Membran gibt keine extrahierbaren Substanzen an Proben oder Lösungsmittel ab
Anwendungen:
Filtration der mobilen Phase für die HPLC; Klärung von Säuren, Basen und verdünnten Proteinlösungen; Isolierung von RNA
Anwendung
- HPLC-Filtration der mobilen Phase
- Klärung von Säuren, Basen und verdünnten Proteinlösungen
- Isolierung von RNA
- Mikroplastikanalyse