IQ700XPKT1
Milli-Q® IQ 7003-5 Aufreinigungskit
This product is replaced with IQ700XPKIT. Search to Explore!
Synonym(e):
Milli-Q® IQ Aufreinigungskit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Kit contains IPAK Gard® 3-5 Pretreatment Pack, IPAK Quanta® Polishing Cartridge and a Tank Vent Filter
Verpackung
pkg of 1 kit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
Allgemeine Beschreibung
- Das IPAK Gard® 3-5 Vorbehandlungspack entfernt auf effiziente Weise Kolloide, Partikel und freies Chlor aus Leitungswasser, um die Umkehrosmose(RO)-Membran zu schützen und die allgemeine Systemleistung zu verbessern.
- Das IPAK Quanta® Polishing-Modul enthält innovative IQnano™ Ionenaustauschmedien, die eine Ionenentfernung bis in den Spurenbereich erzielen. Außerdem beseitigt die hochwertige synthetische Aktivkohle organische Spurenverunreinigungen.
- Der für eine nahtlose Integration neu konstruierte Tank-Belüftungsfilter bietet einen verbesserten Schutz vor Luftschadstoffen.
- Dieses Kit wurde für den Einsatz mit Milli-Q® IQ 7003-5 Systemen zur Erzeugung von Reinwasser des Typs 2 und Reinstwasser des Typs 1 entwickelt.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Aktivkohle zum Schutz vor freiem Chlor
- Tiefenfilter zum Schutz vor Partikeln und Kolloiden
Der Tank-Belüftungsfilter enthält:
- Aktivkohle zum Entfernen von flüchtigen organischen Verunreinigungen
- Natronkalk zum Entfernen von CO2
- Membranfilter, der das Eindringen von Partikeln und Bakterien in den Tank verhindert
Das IPAK Quanta® Polishing-Modul enthält:
- Innovative IQnano™ Ionenaustauschmedien zum Entfernen von Ionen bis in den Spurenbereich
- Hochwertige synthetische Aktivkohle, die organische Spurenverunreinigungen beseitigt
Außerdem sind 63 % der Teilelieferanten für die IPAK Gard®-Kartusche und 78 % der Teilelieferanten für die IPAK Quanta®-Kartusche in diesem Kit durch ISO 14001 Umweltmanagementsystem-zertifiziert.