Merck
IX700XPKT1
Milli-Q
Milli-Q® IX Aufbereitungskartuschen-Kit
This product is replaced with IX700XPKIT. Search to Explore!
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
NACRES:
NB.85
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Soda lime (for CO2 removal)
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
Milli-Q® IX
Kompatibilität
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
Allgemeine Beschreibung
Dieses Wasseraufbereitungskartuschen-Kit enthält Folgendes:
  • IPAK Gard® 3-5 Vorbehandlungspack zum effizienten Entfernen von Kolloiden, Partikeln, freiem Chlor und organischen Stoffen für den Schutz der Umkehrosmosemembran (RO-Membran) und eine bessere Systemleistung.
  • Tankbelüftungsfilter, der für eine nahtlose Integration neukonzipiert wurde und einen besseren Schutz vor Luftschafstoffen bietet.
Anwendung
Für einen optimalen Schutz der RO-Membran und einen erweiterten Schutz vor Luftschadstoffen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
IPAK Gard® 3-5 Vorbehandlungspacks enthalten:
  • Aktivkohle zum Schutz vor freiem Chlor und organischen Stoffen.
  • Tiefenfilter zum Schutz vor Partikeln und Kolloiden.
  • 63 % der Teile, die Lieferanten für IPAK Gard® Kartuschen in dieses Kit aufgenommen haben, sind durch ISO 14001 Umweltmanagementsystem-zertifiziert.
Der Tank-Belüftungsfilter enthält:
  • Aktivkohle zum Entfernen von flüchtigen organischen Verunreinigungen
  • Natronkalk zum Entfernen von CO2
  • Membranfilter, der das Eindringen von Partikeln und Bakterien in den Tank verhindert
Rechtliche Hinweise
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany