Wichtige Dokumente
IF002
Sigma-Aldrich
Interferon-γ-Protein, rekombinant, menschlich
The Interferon-g protein (or IFN-gamma protein) is a lymphoid factor which possesses potent anti-viral activity.
Synonym(e):
Human Interferon, Human Interferon-γ, Recombinant Interferon-γ
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Spezifische Aktivität
≥2 x 10(E7) U/mg
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 ng/μg endotoxin (of IFN-gamma; 1EU/μg)
Aufnahme
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... IFNG(3458)
Allgemeine Beschreibung
Interferon-g (IFN-gamma) ist ein lymphoider Faktor, der eine potente antivirale Wirkung aufweist. Es stimuliert auch Makrophagen und NK-Zellen. Menschliches IFN-gamma ist ein 16,7-kDa-Protein, das 143 Aminosäurereste enthält.
Produktherkunft: Menschlich, in E. coli exprimiert
Anwendung
In den meisten In-vitro-Anwendungen übt IFN-gamma seine biologische Aktivität bei einer Konzentration im Bereich von 0,1 bis 10,0 ng/ml aus. Responderzellen sind unter anderem: Lymphozyten.
Verlinkung
Ersetzt: IF3
Physikalische Form
Sterilfiltriert, aus 10 mM Natriumphosphat, pH-Wert 7,4, lyophilisiert.
Lagerung und Haltbarkeit
Das lyophilisierte IFN-g, wenngleich stabil bei Raumtemperatur, sollte getrocknet bei -20 °C aufbewahrt werden. Nach kurzem Schleudern mit 1x PBS, pH-Wert 8,0, auf eine Konzentration von 0,5–1,0 mg/ml rekonstituieren. Hinweis: Weitere Verdünnungen sollten in RPMI +10 % FCS oder 5 % HSA erfolgen und bei 4 °C bis zu einer Woche oder bei -20 °C langfristig gelagert werden. Rekonstituiertes Material kann in unverdünnten Aliquoten bei -20 °C bis zu sechs Monate gelagert werden.
Hinweis zur Analyse
Spezifische Aktivität: Menschliches IFN-gamma ist im Vergleich zu Standards vollständig biologisch aktiv. Die durch einen Virusresistenz-Assay bestimmte ED(50) beträgt ≤ 0,05 ng/ml.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Runzhong Fu et al.
Scientific reports, 10(1), 1455-1455 (2020-01-31)
Autoimmune dacryoadenitis and altered lacrimal gland (LG) secretion are features of Sjögren's syndrome (SS). Activity of cathepsin S (CTSS), a cysteine protease, is significantly and specifically increased in SS patient tears. The soluble chemokine, CX3CL1 (fractalkine), is cleaved from membrane-bound
Nadine Vollmuth et al.
eLife, 11 (2022-09-27)
Chlamydia trachomatis (Ctr) can persist over extended times within their host cell and thereby establish chronic infections. One of the major inducers of chlamydial persistence is interferon-gamma (IFN-γ) released by immune cells as a mechanism of immune defence. IFN-γ activates
Yan Li et al.
Clinical & translational immunology, 11(12), e1430-e1430 (2022-12-02)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is an aggressive disease with a poor prognosis. PDAC has poor response to immunotherapy because of its unique tumour microenvironment (TME). In an attempt to stimulate immunologically silent pancreatic cancer, we investigated the role of epigenetic
Zhijie Chen et al.
Cell chemical biology, 28(11), 1542-1553 (2021-02-14)
Peroxynitrite is a reactive nitrogen species (RNS) that plays critical roles in signal transduction, stress response, and numerous human diseases. Advanced molecular tools that permit the selective, sensitive, and noninvasive detection of peroxynitrite are essential for understanding its pathophysiological functions.
Alexander Høgsted Ahlmann et al.
International journal of molecular sciences, 22(15) (2021-08-08)
Small diameter (<6 mm) vessel grafts still pose a challenge for scientists worldwide. Decellularised umbilical artery (dUA) remains promising as small diameter tissue engineered vascular graft (TEVG), yet their immunogenicity remains unknown. Herein, we evaluated the host immune responses, with