HCYTB-60K-PX48
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 48-Plex Premix
Synonym(e):
MILLIPLEX HumanCytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B Premixed 48 Plex Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
kit sufficient for 96 wells
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Parameter
25 μL sample volume (per well)
Methode(n)
multiplexing: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Research sub-category:
- Inflammation & Autoimmune Mechanisms
- Inflammation
Spezifität
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract