HCYTB-60K-PXBK38
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 38-Plex Premix - BULK (Space Saver) PACKAGING
Synonym(e):
Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 38 Plex Premixed Magnetic Bead Panel, MILLIPLEX Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 38 Premix Bulk Packaged Kit, MILLIPLEX MAP Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel A 38 Plex Premixed Magnetic Bead Panel – BULK (Space Saver) PACKAGING - Immunology Multiplex Assay
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
kit sufficient for 96 wells
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Parameter
25 μL sample volume (per well)
Methode(n)
multiplexing: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex® xMAPx®)
Versandbedingung
2-8°C
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Research Category: Inflammation & Immunology
Research Sub-Category:
- Inflammation & Autoimmune Mechanisms
- Inflammation
Spezifität
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract