Merck
GVWP2932A
Millipore
Durapore® Membranfilter
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, hydrophilic, filter diam. 293 mm
Synonym(e):
Durapore® Membrane, PVDF, Hydrophilic, 0.22 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materialien
PVDF membrane
plain filter
white filter
Beschreibung
Sterilizing filtration of biological solutions
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Produktlinie
Durapore®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Parameter
6.7 mL/min-cm2 water flow rate
85 °C max. temp.
Filterdurchm.
293 mm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Brechungsindex
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Blasenpunkt
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: GVWP
Filtertyp: Siebfilter
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie die Benetzungsanleitung für Filtereinheiten mit Durapore® Membran in der Gebrauchsanweisung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hui Gong et al.
Frontiers in immunology, 11, 414-414 (2020-03-27)
Signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) is implicated in inflammation processing, but the mechanism of its regulation mostly remains limited to Janus kinase (JAK)-mediated phosphorylation. Although AMP-activated protein kinase (AMPK)-mediated STAT3 inactivation has got documented, the molecular signaling