Wichtige Dokumente
RW0629325
Millipore
Reinforced Membrane, mixed cellulose esters, 0.5 µm, cellulose web 293 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materialien
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
web cellulose
white filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Parameter
550 °C max. temp.
96 mL/min-cm2 water flow rate
Filterdurchm.
293 mm
Dicke
140 μm
Porengröße
0.5 μm pore size
75 % porosity
Allgemeine Beschreibung
Filter Code: RW06
Filter Type: Membranfilter
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3