Wichtige Dokumente
406686
Poly(propylenglycol)-bis(2-aminopropylether)
average Mn ~2,000
Synonym(e):
Diaminopolypropylene glycol, Poly(oxypropylene)diamine, Polypropylene glycol diamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
viscous liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~2,000
Brechungsindex
n20/D 1.451
Dichte
0.996 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
InChIKey
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
365.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
185 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?