GF116
Hepatocyte Growth Factor human
>98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells, suitable for cell culture
Synonym(e):
HGF
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Hepatozyten-Wachstumsfaktor-Protein, rekombinant human, The Human Hepatocyte Growth Factor (or HGF protein) is also known as Scatter Factor & Hepatopoeitin A.
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 ng/μg Endotoxin (1EU/μg)
Aufnahme
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
GF116 ist ein 80 kDa großes, disulfid-verknüpftes heterodimeres Protein, das aus der Alpha-Kette (463 Aminosäuren) und der Beta-Kette (234 Aminosäuren) besteht.
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1