GF113
Transforming Growth Factor-β2 human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells suitable for cell culture
Synonym(e):
TGF-beta2
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Transforming Growth Factor-β2 Protein, Recombinant human, Transforming Growth Factor-beta2 (TGF-beta2) is a member of a superfamily of homologous, disulfide-linked, homodimeric proteins that regulate the proliferation & differentiation of normal & transformed cells.
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Spezifische Aktivität
≥5 x 10e6 U/mg
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 ng/μg Endotoxin (of TGF-Beta2; 1EU/ug)
Aufnahme
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... TGFB2(7042)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1