Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
FCMAB115F
Sigma-Aldrich
Anti-TRA-1-60-Antikörper, Klon TRA-1-60, FITC-Konjugat
clone TRA-1-60, from mouse, FITC conjugate
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TRA-1-60, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgM
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PODXL(5420)
Allgemeine Beschreibung
Humane embryonale Karzinomzellen (EC-Zellen) sind Stammzellen der Teratokarzinome und sind wichtige Komponenten von Keimzelltumoren (CGTs). Sie exprimieren mehrere hochmolekulare Glycoprotein-Antigene, die nach einer Differenzierung herunterreguliert werden. Eines dieser Antigene, das durch den monoklonalen Antikörper TRA-1-60 definiert ist, kann im Serum von Patienten mit Keimzelltumoren nachgewiesen werden. Daher ist es eine nützliche Ergänzung zu herkömmlichen Serummarkern wie humanes chorionisches Gonadotropin und α-Fetoprotein, insbesondere bei Patienten, bei denen keine erhöhten Serumkonzentrationen an humanem chorionischem Gonadotropin oder α-Fetoprotein feststellbar sind.
Spezifität
Dieser Antikörper reagiert mit dem TRA-1-60-Antigen, das auf der Oberfläche von humanen Teratokarzinom-Stammzellen (EC), humanen embryonalen Keimzellen (EG) und humanen embryonalen Stammzellen (ES) exprimiert ist.
Eine Immunreaktivität mit murinen EC-, EG- oder ES-Zellen liegt nicht vor. Die monoklonalen TRA-1-60- und TRA-1-81-Antikörper (MAB4381) erkennen Antigene, die mit einem Proteoglykan der perizellulären Matrix assoziiert sind. TRA-1-60 reagiert mit einem Sialidase-empfindlichen Epitop, während TRA-1-81 mit einem unbekannten Epitop desselben Moleküls reagiert
Immunogen
- Ganze Zellen, die TRA-1-60 entsprechen.
Anwendung
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Pluripotente & frühe Differenzierung
Immunzytochemische Färbung von fixierten humanen H9-ES-Zellen, die zwei Stunden bei 2–8 °C mit einer 1:100-Verdünnung von FITC-konjugiertem monoklonalem Anti-TRA-1-60-Antikörper (Katalognr. FCMAB115F) inkubiert wurden. Pluripotente humane ES-Zellen weisen eine starke Immunreaktivität gegenüber diesem Antikörper auf.
Immunzytochemische Färbung von lebenden humanen H9-ES-Zellen, die 30 Minuten bei 37 °C mit einer 1:100-Verdünnung von FITC-konjugiertem monoklonalem Anti-TRA-1-60-Antikörper (Katalognr. FCMAB115F) inkubiert wurden. Pluripotente humane ES-Zellen weisen eine starke Immunreaktivität gegenüber diesem Antikörper auf.
Durchflusszytometrie:
Antikörperverdünnung für die Zellfärbung:
  • Stellen Sie eine Antikörperarbeitslösung her, indem sie den Primärantikörper 1:5 in PBS verdünnen.
  • Geben Sie das Volumen je Test Arbeitslösung gemäß der Anzahl von inkubierten Zellen in der nachstehenden Tabelle ab.
  • 5 l für Guava Durchflusszytometer
  • 10 l für andere Durchflusszytometrie-Instrumente
5 μl Arbeitslösung: 5 x 105 Zellen/95 μl PBS 100 μl Gesamtreaktionsvolumen
10 μl Arbeitslösung: 1 x 106 Zellen/90 μl PBS 100 μl Gesamtreaktionsvolumen
Weisen Sie TRA-1-60 mit diesem Anti-TRA-1-60-Antikörper, Klon TRA-1-60, FITC-Konjugat, der zur Verwendung in FC und IC validiert wurde, nach.
Zielbeschreibung
~235/410 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgM, an FITC konjugiert, in PBS mit weniger als 0,09 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 ºC gekühlt und lichtgeschützt in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Pluripotente humane embryonale Stammzellen (ES)
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cathelijn E M Aarts et al.
Stem cell research, 54, 102444-102444 (2021-06-29)
Induced pluripotent stem cells (iPSCs) were generated from blood outgrowth endothelial cells (BOECs) obtained from a healthy donor and from a patient diagnosed with Hermansky Pudlak Syndrome type 2 (HPS2), caused by compound heterozygous AP3B1 mutations (c.177delA and c.1839-1842delTAGA). BOECs
Chunbo Yang et al.
Human molecular genetics, 26(16), 3031-3045 (2017-05-19)
Hypoplastic left heart syndrome (HLHS) is among the most severe forms of congenital heart disease. Although the consensus view is that reduced flow through the left heart during development is a key factor in the development of the condition, the
Toshio Miki et al.
Stem cell research & therapy, 7, 8-8 (2016-01-14)
Amnion-derived stem cells have been proposed for cell replacement therapy and tissue regeneration. An easily accessible cell source, the placenta, allows us to potentially establish a bio-bank of cells for immunotype matched clinical applications. Several xeno-free (XF) cryopreservation media are
Irina Neganova et al.
Scientific reports, 7, 41693-41693 (2017-02-06)
Reprogramming of somatic cells to induced pluripotent stem cells (iPSCs) holds enormous promise for regenerative medicine. Reprogramming is a stepwise process with well-defined stages of initiation, maturation and stabilisation which are critically dependent on interactions between key pluripotency transcription factors
Robert J Ihry et al.
Nature medicine, 24(7), 939-946 (2018-06-13)
CRISPR/Cas9 has revolutionized our ability to engineer genomes and conduct genome-wide screens in human cells1-3. Whereas some cell types are amenable to genome engineering, genomes of human pluripotent stem cells (hPSCs) have been difficult to engineer, with reduced efficiencies relative