Wichtige Dokumente
ESG2207
Sigma-Aldrich
ESGRO®-Ratten-LIF-Protein, rekombinant
ESGRO Leukemia Inhibitory Factor (LIF) supplement for rat ES cell culture. Each vial contains 10^7 units/ml
Synonym(e):
Rat LIF
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Qualitätsniveau
Assay
>85% (active component rat LIF (rtLIF), SDS-PAGE)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
10000000 units/mL
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Aufnahme
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Produktherkunft: rtLIF wird in E. coli als ein Fusionsprotein mit GST unter Verwendung des pGEX-Expressionssystems exprimiert, mit Thrombin von der GST-Einheit gespalten und mittels Ionenaustauschchromatographie aufgereinigt.
Zu den Anwendungsbereichen von Ratten-ESGRO gehört seine Verwendung als Reagenz für die In-vitro-Erhaltung von ES-Zellen von Ratten. Studien haben gezeigt, dass rtLIF bei der Erhaltung des undifferenzierten Phänotyps der ES-Zellen von Ratten wirksamer ist als ähnliche Konzentrationen von murinem LIF.
Anwendung
ESGRO-Leukämie-Hemmfaktor(LIF)-Supplement für ES-Zellkulturen von Ratten. Jedes Fläschchen enthält 10^7 Einheiten/ml.
Zu den Anwendungsbereichen von Ratten-ESGRO gehört seine Verwendung als Reagenz für die In-vitro-Erhaltung von ES-Zellen von Ratten. Studien haben gezeigt, dass rtLIF bei der Erhaltung des undifferenzierten Phänotyps der ES-Zellen von Ratten wirksamer ist als ähnliche Konzentrationen von murinem LIF (Takahama et al. 1998).
ES-Zellen der Ratte: RtLIF wird hergestellt aus einer transfizierten Zelllinie und erhält nachweislich effektiv den undifferenzierten Phänotyp von ES-Zellen der Ratte, wenn er mit einer Konzentration von 1000-1500 Einheiten/ml verwendet wird (Takahama et al. 1998).
Bei dieser empfohlenen Konzentration sind 106 Einheiten ESGRO für 1 l Gewebekulturmedium ausreichend.
Weitere Informationen finden Sie unter www.esgro-lif.com.
Verpackung
1 ml
Qualität
Bei der Herstellung dieses Produkts werden die höchsten Qualitätskontrollstandards verwendet. Es wird keine Gewährleistung übernommen, dass der Verkauf oder die Verwendung des Produkts allein, in Kombination mit anderen Produkten oder bei der Durchführung eines Verfahrens keine Patente, geistiges Eigentum oder andere Rechte Dritter verletzt. Dieses Produkt wird nur für Forschungszwecke bereitgestellt. Es ist nicht für therapeutische und/oder diagnostische Zwecke am Menschen vorgesehen.
Vorsicht
Hinweis: LIF darf nicht mit Wiederkäuern oder Schweinen in Kontakt kommen.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Gereinigte, sterile Flüssigkeit. Ratten-ESGRO wird in flüssiger Form als ESGRO mit 107 Einheiten in 1,0 ml 50-mM-Natriumphosphat/1mM-DTT/10-%-Glycerin/250-mM NaCl mit 1 % w/v Rinderserumalbumin (BSA) als Träger für die Stabilität bereitgestellt.
Ratten-ESGRO wird sterilfiltriert (0,22-µm-Filter) bereitgestellt und ist negativ auf Mykoplasmen getestet.
Lagerung und Haltbarkeit
Ratten-ESGRO wird auf Trockeneis versendet. Dieses Produkt ist sowohl in konzentrierter Form als auch in sterilem Gewebekulturmedium verdünnt mindestens 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar, ohne einen Aktivitätsverlust der ES-Zellen aufzuweisen.
Für die Langzeitlagerung wird empfohlen, das Ratten-ESGRO-Konzentrat bei -20 °C aufzubewahren.
Es wird empfohlen, Ratten-ESGRO vor der Verwendung in sterilem Gewebekulturmedium auf eine praktische Konzentration zu verdünnen und diese in Aliquoten bei -20 °C aufzubewahren. Einfrier- und Auftauzyklen verringern die Wirksamkeit und werden nicht empfohlen.
Hinweis zur Analyse
Spezifische Aktivität: Ratten-ESGRO® wird sowohl für murine ES(embryonische Stammzellen)-Zellen (MBL-1) als auch für murine M1-myeloische leukämische Zellen bestimmt. Ein Standard von 50 Einheiten ist definiert als die Konzentration von Ratten-ESGRO in 1,0 ml Gewebekulturmedium, die eine Differenzierung von 50 % der M1-Kolonien induziert.106 Einheiten entsprechen etwa 10 μg reinem Protein und reichen aus, um 1 l des ES-Zellkulturmediums zu behandeln. Embryonaler Stammzelltest: Hemmung der Differenzierung bei 1000 Einheiten/ml muriner myeloischer Leukämiezellen, M1-Assay: Spezifische Aktivität >108 Einheiten/mg
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ESGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Generation of germline-competent rat induced pluripotent stem cells.
Hamanaka S. et al.
Testing null
Establishment of rat embryonic stem cell lines that can participate in germline chimerae at high efficiency.
Hirabayashi M. et al.
Molecular Reproduction and Development null
Shinobu Ueda et al.
PloS one, 3(7), e2800-e2800 (2008-07-31)
The rat is a reference animal model for physiological studies and for the analysis of multigenic human diseases such as hypertension, diabetes, neurological disorders, and cancer. The rats have long been used in extensive chemical carcinogenesis studies. Thus, the rat