ABT317
Anti-Matriptase-2/TMPRSS6 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Transmembrane protease serine 6, Matriptase-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TMPRSS6(164656)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Adhäsions-Proteine (CAMs – Zelladhäsionsmoleküle)
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Matriptase-2/TMPRSS6 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable